Acide propionique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Propanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Formule:
C₃H₆O₂ Poids moléculaire: 74.08 g/mol Point d'ébullition: 140…141 °C Point de fusion: –21 °C Densité: 0.992 Point éclair: 51 °C (123 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002756 Numéro CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8 II REACH: 01-2119486971-24 Indice Merck: 13,07917 |