Imprimer
Acide valérique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 48.9 EUR
75054-1ML 75054-5ML
Acide valérique, Supelco®
Acide valérique
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 186
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM