Acide valérique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 109-52-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -34°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 969454
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004413
Formule:
C₅H₁₀O₂ Poids moléculaire: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 184…186 °C Point de fusion: –34 °C Densité: 0.938 Point éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004413 Numéro CAS: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8 III Indice Merck: 12,10042 |