Imprimer
Acide valérique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 87.8 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Acide valérique 99%
Acide valérique
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 20…18 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,10042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %