Imprimer
Acide caprylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide octanoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.9010 8.00192.9020 8.00192.9080 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
8.00192.0100EA 31.3 EUR
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.9010 8.00192.9020 8.00192.9080 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
Acide caprylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
Poids moléculaire: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 239.7
Point de fusion: 16
Densité: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 130
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,01771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.68 g/l (20 °C)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 109.9 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material