Imprimer
Acide caprylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide octanoïque
129390010 129390025 129390251
ACRO129390010EA 82.8 EUR
ACRO129390010 ACRO129390025 ACRO129390251
Acide caprylique 99%
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
Poids moléculaire: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16…16.5 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,01771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %