Imprimer
Acide stéarique, en poudre, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
20666.290EA 260 EUR
20666.290 20666.460
Acide stéarique, en poudre, TECHNICAL
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 196 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Indice Merck: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Stearic and palmitic acid Min. 90 %