Acide stéarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa) Point de fusion: 67 °C Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 196 °C (coupe fermée) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002752 Numéro CAS: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Indice Merck: 13,08882 |
|
Résultats des tests de spécification
Molar Mass | 284.49 g/mol |
Storage | Store at +15°C to +25°C |
Grade | REAG |
Synonyms | Octadecanoic Acid |
Chemical Formula | CH3(CH2)16CO2H |