Acide stéarique ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 90+%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Point d'ébullition: 232 °C (15 mmHg) Point de fusion: 67…70 °C Densité: 0,941 Point éclair: 196 °C (384 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002752 Numéro CAS: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Indice Merck: 14,8804 |