Imprimer
Acide pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide nonanoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07167.0100 8.07167.1000
8.07167.0100EA 33.1 EUR
8.07167.0100 8.07167.1000
Acide pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pélargonique
Formule: C₉H₁₈O₂
Poids moléculaire: 158.24 g/mol
Point d'ébullition: 253
Point de fusion: 12
Densité: 0.9055 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 133
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004433
Numéro CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8 I
Indice Merck: 12,07198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 252 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Refractive Index 1.4330 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 9 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 ( 1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Viscosity kinematic 9.0 mm2/s (20 °C)