Imprimer
Acide pélargonique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide nonanoïque
B21568.AK B21568.AU
B21568.AKEA 35.7 EUR
B21568.AK B21568.AU
Acide pélargonique ≥97%
Acide pélargonique
Purity: 97% CAS No.: 112-05-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H Formula Weight: 158.24 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Unpleasant pH: 3.5 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 1752351 Merck Reference: 14,7070 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004433
Formule: C₉H₁₈O₂
Poids moléculaire: 158.24 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 0.905
Point éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004433
Numéro CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07198