Acide formique ≥98% 98+%, pure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aminic Acid, Methanoic acid
Formule:
HCO₂H Poids moléculaire: 46.03 Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg) Point de fusion: 8 °C Densité: 1.22 g/cm³ Point éclair: 48 Température de stockage: Refrigerator |
Numéro MDL:
MFCD00003297 Numéro CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |