Imprimer
Acide formique 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide méthanoïque
MQ200
8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
8.22254.1000EA 44.9 EUR
8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
Acide formique 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46.03 g/mol
Densité: 1.22
Point éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 80 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material