Imprimer
Acide formique 98,0 - 100% 98.0-100%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAC, FCC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide méthanoïque
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
27001-1LEA 65.3 EUR
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
Acide formique 98,0 - 100% 98.0-100%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques DAC, FCC, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 100.4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity complying
Assay 98.0 - 100.5 %
Density (D 20/20) 1.217 - 1.223
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 40 ppm
Sulfite (SO₃) complying
Acetic acid (GC) Max. 0.05 %
Solubility in water complying
Residual solvents complying
Chromatographic purity complying
Refractive Index n20/D 1.370 (lit.)