Imprimer
Acide formique ≥98%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
6037.1000EA 63.14 EUR
6037.1000 6037.2500
Acide formique ≥98%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide formique
Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 98 %
Acetic acid (CH3COOH) max. 0.4 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 15
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Sulfite (SO3) passes test