Acide formique ≥94.5%, Haute Pureté
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide méthanoïque
Formule:
HCO₂H Poids moléculaire: 46.03 g/mol Point d'ébullition: 100…101 °C (1013 hPa) Point de fusion: 8.2…8.4 °C Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 48 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003297 Numéro CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥94.5% |