Imprimer
Acide hexanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9025 8.00198.9026
8.00198.0005EA 25.1 EUR
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9025 8.00198.9026
Acide hexanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 202
Point de fusion: –4.8 °C
Densité: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 102
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,01765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9.7 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4162 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C