Acide hexanoïque 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexanoic acid
Formule:
C₆H₁₂O₂ Poids moléculaire: 116.16 g/mol Point d'ébullition: 202…203 °C (760 mmHg) Point de fusion: –3 °C Densité: 0.92 g/cm³ Point éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004421 Numéro CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8 III Indice Merck: 13,01765 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | 473 to 493 mg KOH/g |
test 11 | Result 11 |
test 12 | Result 12 |
test 13 | Result 13 |
test 14 | Result 14 |
test 15 | Result 15 |
test 16 | Result 16 |
test 17 | Result 17 |
test 18 | Result 18 |
test 19 | Result 19 |
test 20 | Result 20 |
test 21 | Result 21 |
test 22 | Result 22 |
test 23 | Result 23 |
test 24 | Result 24 |
test 25 | Result 25 |
test 26 | Result 26 |
test 27 | Result 27 |
test 28 | Result 28 |
test 29 | Result 29 |
test 30 | Result 30 |
test 31 | Result 31 |
test 32 | Result 32 |
test 33 | Result 33 |
test 34 | Result 34 |
test 35 | Result 35 |
test 36 | Result 36 |
test 37 | Result 37 |
test 38 | Result 38 |
test 39 | Result 39 |
test 40 | Result 40 |
test 41 | Result 41 |
test 42 | Result 42 |
test 43 | Result 43 |
test 44 | Result 44 |
test 45 | Result 45 |
test 46 | Result 46 |
test 47 | Result 47 |
test 48 | Result 48 |
test 49 | Result 49 |
test 50 | Result 50 |
test 51 | Result 51 |
test 52 | Result 52 |
test 53 | Result 53 |
test 54 | Result 54 |
test 55 | Result 55 |
test 56 | Result 56 |
test 57 | Result 57 |