Imprimer
Acide palmitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
8.00508.0100EA 28.4 EUR
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
Acide palmitique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide palmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Indice Merck: 13,07064
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)