Imprimer
Acide palmitique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 80.4 EUR
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Acide palmitique 98%
Acide palmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 351,5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 59…63 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Indice Merck: 13,07064
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g