Imprimer

Acide heptanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Acide oenanthique

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9028 8.07582.9050 8.07582.9170
8.07582.0100EA 33.1 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9028 8.07582.9050 8.07582.9170
Acide heptanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide heptanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
Poids moléculaire: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 223
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004426
Numéro CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04680

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR