Acide heptanoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide oenanthique
Purity: 98+%
CAS No.: 111-14-8
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -8°
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1744723
Merck Reference: 14,4660
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004426
Formule:
C₇H₁₄O₂ Poids moléculaire: 130.19 g/mol Point d'ébullition: 222…223 °C Point de fusion: –8 °C Densité: 0.917 Point éclair: 114 °C (237 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004426 Numéro CAS: 111-14-8 EINECS: 203-838-7 UN: 3265 ADR: 8 III Indice Merck: 13,04680 |