Acide heptanoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide oenanthique
Formule:
C₇H₁₄O₂ Poids moléculaire: 130.19 g/mol Point d'ébullition: 223…223.4 °C (760 mmHg) Point de fusion: –10.5 °C Densité: 0.91 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004426 Numéro CAS: 111-14-8 EINECS: 203-838-7 UN: 3265 ADR: 8 III Indice Merck: 13,04680 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |