Imprimer
Acide héneicosanoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
204690010 204690050 204691000
ACRO204690010EA 276 EUR
ACRO204690010 ACRO204690050 ACRO204691000
Acide héneicosanoïque 99%
Acide héneicosanoïque
Formule: C₂₁H₄₂O₂
Point d'ébullition: 170 °C (0,1 mbar)
Point de fusion: 74…76 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002805
Numéro CAS: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %