Acide acétique 99 - 100% 99-100 zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide éthanoïque
MQ200
Formule:
H₃CCOOH Poids moléculaire: 60.05 g/mol Point d'ébullition: 118 Point de fusion: 17 Point éclair: 38,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 17 °C |
Molar Mass | 60.05 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 44 °C |
Refractive Index | 1.37 (20 °C) |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 485 °C |
Saturation concentration | 38 g/m3 (20 °C) Air |
Viscosity kinematic | 1.17 mm2/s (20 °C) |
Evaporation number | 24 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |