Imprimer
Acide acétique 96% ≥96%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthanoïque
20099.290EA 96.9 EUR
20099.290 20099.324
Acide acétique 96% ≥96%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96.0 %
Substances reducing Cr6+ (as O) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.08 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.4 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.05 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm