Acide acétique 99.8-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCOOH Point d'ébullition: 118 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 16 °C Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | complying |
Assay | 99.8 - 100.5 % |
Congealing - Freezing Point | Min. 15.6 °C |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Chloride (Cl) | complying |
Sulfate (SO₄) | complying |
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) | Max. 0.01 % |
KMnO₄ reducing substances | complying |
K₂Cr₂O₇ reducing matter | complying |
Residual solvents | complying |
Identity USP | complying |
Explosion Limit | 4 %, 59 °F |
Vapor Density | 2.07 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.371 (lit.) |