Imprimer
Acide acétique 99.7+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthanoïque
423220025 423225000 423220100
423220025.EA 153 EUR
423220025. 423225000. 423220100.
Acide acétique 99.7+% ACS
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 16…16.5 °C
Densité: 1.048 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
GC ≤0.01 % Acetic anhydride ((CH3CO)2O)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Titrable base ≤0.0004 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test