Imprimer

Acide laurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Acide dodécanoïque

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
8.05333.0100EA 27.1 EUR
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
Acide laurique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide laurique
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Poids moléculaire: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Indice Merck: 13,05400

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 0.058 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Bulk Density 490 kg/m3
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0027 Pa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR