Acide laurique ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide dodécanoïque
Purity: 99.5%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.883
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formule:
C₁₂H₂₄O₂ Poids moléculaire: 200.32 g/mol Point d'ébullition: 180 °C (21 mmHg) Point de fusion: 43…45 °C Densité: 0.883 Point éclair: 165 °C (329 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002736 Numéro CAS: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Indice Merck: 13,05400 |