Acide décanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Decylic acid, Decanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₂₀O₂ Poids moléculaire: 172.27 g/mol Point d'ébullition: 268 Point de fusion: 29…32 °C Densité: 0.893 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 147 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004441 Numéro CAS: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Indice Merck: 13,01764 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.15 g/l (20 °C) |
Melting Point | 29 - 32 °C |
Molar Mass | 172.26 g/mol |
Bulk Density | 690 kg/m3 |
Boiling Point | 268 - 270 °C |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (79 °C) |
Flash Point | 147 °C |
Refractive Index | 1.428 (40 °C, 589 nm) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C) |