Acide butyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 163.5 Point de fusion: –3 °C Densité: 0.958 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002814 Numéro CAS: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Indice Merck: 13,01593 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -8 - -5 °C |
Molar Mass | 88.1 g/mol |
Boiling Point | 162 - 165 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 0.56 hPa (20 °C) |
Flash Point | 69 °C |
Refractive Index | 1.3991 (20 °C) |
Explosion Limit | 2 - 12.3 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Hill Formula | C4H8O2 |
Chemical Formula | CH3CH2CH2COOH |