Acide butyrique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanoic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 107-92-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Rancid
pH: 2.5
Melting Point: -8°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906770
Merck Reference: 14,1593
UN No.: 2820
MDL No.: MFCD00002814
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 162…164 °C Point de fusion: –8 °C Densité: 0.964 Point éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002814 Numéro CAS: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Indice Merck: 13,01593 |