Imprimer
Acide butyrique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butanoic acid
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 71.6 EUR
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Acide butyrique 99+%
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 162…165 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 7…5 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,01593
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA