Acétate de propyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Propyle acétate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₀O₂ Poids moléculaire: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 102 Point de fusion: –95 °C Densité: 0.886 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 10 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009372 Numéro CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3 II Indice Merck: 12,08026 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 21.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 101.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 14 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 8 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |