Imprimer
Acétate de propyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propyle acétate
L15355.AP L15355.AU
L15355.APEA 32.9 EUR
L15355.AP L15355.AU
Acétate de propyle ≥99%
Acétate de propyle
Purity: 99% CAS No.: 109-60-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.3840 Odour: Fruit-like Melting Point: -92° Boiling Point: 99-102° Beilstein Reference: 1740764 Merck Reference: 14,7841 UN No.: 1276 MDL No.: MFCD00009372
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 99…102 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.887
Point éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009372
Numéro CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,08026