Imprimer
Acétate de propyle 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propyle acétate
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 80.6 EUR
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Acétate de propyle 99%, pur
Acétate de propyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009372
Numéro CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,08026
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm