Imprimer
Acétate de pentyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Amyle acétate
149180010 149182500 149180025
ACRO149180010EA 144 EUR
ACRO149180010 ACRO149182500 ACRO149180025
Acétate de pentyle 99%
Acétate de pentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 149 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70,8 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -10.8° to -11.8° (20°C, 589 nm) (c=2 in DMF)