Acétate d'octyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 112-14-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1754554
MDL No.: MFCD00009562
Formule:
C₁₀H₂₀O₂ Point d'ébullition: 210…211 °C Densité: 0,868 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009562 Numéro CAS: 112-14-1 EINECS: 203-939-6 |