Imprimer
Acétate d'octyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
310631000 310630050 310635000
ACRO310631000EA 63.5 EUR
ACRO310631000 ACRO310630050 ACRO310635000
Acétate d'octyle 99+%
Acétate d'octyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -38,5 °C
Densité: 0,868 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009562
Numéro CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %