Imprimer
Acétate de méthyle, extra sec 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Méthyle acétate
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 55.2 EUR
371831000. 371830010. 371830025.
Acétate de méthyle, extra sec 99+%, AcroSeal®
Acétate de méthyle
Formule: C₃H₆O₂
Poids moléculaire: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 57.4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point éclair: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008711
Numéro CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %