Acétate d'hexyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₆O₂ Point d'ébullition: 168…170 °C (760 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0,871 g/cm³ Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009524 Numéro CAS: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25/25°C) 0.869 to 0.873 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |