Imprimer
Ethyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Université / Ingénieur de Recherche et Formation / POITIERS
Oui, je le conseille
Produit de qualité conforme à notre attente. Utilisation pour séparation par colonne chromatographique. Résultats satisfaisants.
Danger
Synonyme(s): Acétate d'éthyle
23880.290EA 58.6 EUR
23880.290 23880.324 23880.368 23880.461 23880.552 23880.950
Ethyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.008 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Indice de réfraction (20°C) 1.371 - 1.373
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Ethanol Max. 0.5 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Water Max. 0.05 %