Imprimer
Ethyle acétate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO 1035300 pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétate d'éthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.09623.1000 1.09623.2500 1.09623.6010 1.09623.6025 1.09623.9026 1.09623.9181 1.09623.4000 1.09623.5011
1.09623.1000EA 36.23 EUR
1.09623.1000 1.09623.2500 1.09623.6010 1.09623.6025 1.09623.9026 1.09623.9181 1.09623.4000 1.09623.5011
Ethyle acétate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO 1035300 pour analyses, Supelco®
Ethyle acétate
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,
REACH: 01-2119475103-46
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 85.3 g/l (20°C)
Melting Point -83 °C
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3COOC2H5