Imprimer
Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8037.1000EA 55.7 EUR
8037.1000 8037.2500 8037.9025 8037.5000
Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0009
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1