Ethyle acétate ≥99.5% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acétate d'éthyle
Purity: 99.5+%
CAS No.: 141-78-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.3720
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77°
Beilstein Reference: 506104
Merck Reference: 14,3757
UN No.: 1173
MDL No.: MFCD00009171
Formule:
CH₃COOC₂H₅ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 77 °C Point de fusion: –84 °C Densité: 0.902 Point éclair: –3 °C (26 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009171 Numéro CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Indice Merck: 14,3757 |