Imprimer
Ethyle acétate 99.5% ACS pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétate d'éthyle
423175000 423170025
ACRO423175000EA 53.9 EUR
ACRO423175000 ACRO423170025
Ethyle acétate 99.5% ACS pour la spectroscopie
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 75…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83.5 °C
Densité: 0.902 g/cm³
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g