Ethyle acétate pour analyse des résidus de pesticides
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acétate d'éthyle
Formule:
CH₃COOC₂H₅ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 77.1 Point de fusion: –83.5 °C Densité: 0.902 g/cm³ Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009171 Numéro CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Indice Merck: 13,03792 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |