Imprimer
n-Butyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
22081.361EA 284 EUR
22081.361 22081.463 22081.326 22081.292
n-Butyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Poids moléculaire: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,01534
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884