n-Butyle acétate ≥99.5% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
Purity: 99.5+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.881
Refractive Index: 1.3945
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Formule:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Point d'ébullition: 124…126 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 0,881 Point éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009445 Numéro CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Indice Merck: 14,1535 |